Merck
28927-U
Supelco
SLB®-IL111キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション:弊社のGCカラム極性スケールで100を超えると見積もられる、世界初の商用カラム。無極性および中間極性相に極めて直交する選択性により、極めて独特な溶出パターンが得られます。このような極めて極性の高いカラムでは、270ºCという最高温度が非常に印象的です。中性検体からの分極性検体(二重および/または三重C-C結合を含む)の分離に最適です。また、適切なGCxGCカラムの選択肢です。2010年に発売されました。
USPコード:無し
  • 非結合
  • 1,5-ジ(2,3-ジメチルイミダゾリウム)ペンタンビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
温度リミット
  • 50~270°C(等温またはプログラムされた)
アプリケーション
極性イオン液体カラムを用いた脂肪酸メチルエステルの高速ガスクロマトグラフィー解析と、食用油脂中のトランス脂肪酸含有量の測定への応用
この研究では、極性イオン液体カラムと高速ガスクロマトグラフィー(GC)を組み合わせた、食用油脂中のトランス脂肪酸含有量を迅速に解析する方法が紹介されています。この方法は、米国油脂’化学協会(AOCS)や日本油化’学会(JOCS)の従来の方法では 90 分以上を要したのに対し、解析時間を大幅に短縮し、30 分未満に抑えることができます。高速 GC 法の有効性は、さまざまな油のトランス脂肪酸含有量の比較により確認され、公定法による結果と一致することが示されました。この研究により、メチルエステル化に m-TFPTAH を使用することの利点が浮き彫りになりました。この方法ではプロセスが合理化され、処理能力が向上します。
Shinsuke Inagaki, Masahiko Numata(2015)https://doi.org/10.1007/s10337-014-2837-z
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
28927-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
In order to cover a broad range of possible solute-stationary phase interactions, 95 solutes with varied functional groups were selected to perform stationary phase characterization.
プロトコル
GC Analysis of FAMEs in Palm Oil on SLB-IL111
GC Analysis of FAMEs in Five Edible Oils (Canola, Lard, Palm, Soybean, and Sunflower Seed) on SLB®-IL111
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.
関連コンテンツ
GC Analysis of FAMEs in Soybean Oil on SLB-IL111
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
28927-U4061826284124