Merck
29647-U
Supelco
SLB®-IL111キャピラリーGCカラム
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
別名:
GC カラム、SLB-IL111、イオン液体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
パラメーター
50-270 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
100 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
アプリケーション
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
clinical
environmental
food and beverages
petroleum
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション:弊社のGCカラム極性スケールで100を超えると見積もられる、世界初の商用カラム。無極性および中間極性相に極めて直交する選択性により、極めて独特な溶出パターンが得られます。このような極めて極性の高いカラムでは、270ºCという最高温度が非常に印象的です。中性検体からの分極性検体(二重および/または三重C-C結合を含む)の分離に最適です。また、適切なGCxGCカラムの選択肢です。2010年に発売されました。
USPコード:無し
  • 非結合
  • 1,5-ジ(2,3-ジメチルイミダゾリウム)ペンタンビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
温度リミット
  • 50~270°C(等温またはプログラムされた)
アプリケーション
  • イオン液体ガスクロマトグラフィーによる長鎖不飽和脂肪酸の分析:SLB®-IL111 キャピラリー GC カラムを使用して脂肪酸を正確かつ高解像度で分析し、農産物の品質と信頼性を確保するための食品化学への応用を強調します。(Weatherly et al., 2016
  • 脂肪酸メチルエステルのガスクロマトグラフィー-質量分析法による分析のためのキャピラリーイオン液体カラムの特性評価:脂肪酸メチルエステルの詳細なプロファイリングにおける SLB®-IL111 カラムの使用について説明し、環境および生化学分析におけるその効率性を実証し、複雑なサンプル分析におけるその有用性を強調します。(Zeng et al., 2013
法的情報
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29647-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Determination of the fatty acid composition of nuts using established methods for GC analysis on capillary columns of 3 selectivities: Omegawax, SP-2560, and ionic liquid based SLB-IL111.
Trans Fats in Cookies using SP-2560 and SLB-IL111
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC表示を増やす