Merck
29711-U
Supelco
ウォーターコル1910キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
別名:
GC カラム、Watercol、イオン液体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
30-180 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; 1,11-di(3-hydroxyethylimidazolium)3,6,9-trioxaundecane trifluoromethanesulfonate phase
カラムタイプ
capillary extremely polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 応用:ウォーターコルキャピラリーGCカラムには水に対して鋭いピーク形状を生じる革新的なイオン性液体固定相が含まれていて、GCによる簡便な水の測定が可能となります。水のピーク形状がシャープであるため、定性および定量分析が可能になり、線形の応答を得ることができ、感度および再現性が高くなります。この特殊な化学的性質に関して、恒温槽の温度100°Cにおける水のKRIは1910です。
  • USPコード:なし
  • :非結合性;1,11-ジ(3-ヒドロキシエチルイミダゾリウム)3,6,9-トリオキサウンデカントリフルオロメタンスルホネート
  • 温度限界:30°C~180°C(等温またはプログラム化)
法的情報
Watercol is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
29711-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[The significance of oxygen transport function in preserved erythrocytes for patients].
A Lun et al.
Zeitschrift fur arztliche Fortbildung, 69(19), 1001-1008 (1975-10-01)
プロトコル
Separation of Acetone; Methylene chloride; Isopropanol; Methanol; Ethanol; n-Propanol; 1,4-Dioxane; n-Butanol; Water
Convenient Measurement of Water by GC with Watercol Series Columns
Using Watercol™ GC columns in conjunction with GC-BID can provide a reliable and practical option for Water determination in petrochemical feedstocks.
Watercol™ capillary GC columns contain innovative ionic liquid stationary phases that produce a sharp peak shape for water, allowing the convenient measurement of water by GC.
すべて表示