Key Documents
G005361
GC Analysis of FAMEs in Canola Oil on SLB-IL111
suitable for GC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: SLB-IL111, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.20 μm (28927-U)
oven: (180 °C)
inj. temp.: (250 °C)
detector: (FID, 260 °C)
injection: (1 μL, 50:1 split)
liner: (4 mm I.D., split type, cup design)
sample: (Canola oil characterized reference oil (46961), methylated using BF3-methanol prior to analysis)
carrier gas: (helium, 25 cm/sec)
アプリケーション
agriculture
food and beverages
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)