安全性情報
27373
Supelco
PTFE/シリコン製セプタム付きクリンプシール
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121821
物質
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
特徴
closure type crimp seal
包装
pkg of 1000 ea
シール直径
11 mm
フィッティング
thread for 11 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)