Merck
27317
Supelco
バイアル、スクリュートップ、透明ガラス
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
clear glass vial
詳細
cap not included
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of × 100 ea
バイアル外径 × H
12 mm × 32 mm
容量
1.1 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)