Key Documents
24712
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
natural polypropylene vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 200 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
0.1 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)