安全性情報
27293
Supelco
ヘッドスペースバイアル、透明ガラス、ベベル型瓶口、平底
volume 6 mL, O.D. × H 22 mm × 38 mm, pkg of 1000 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
beveled finish clear glass vial
特徴
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 1000 ea
外径 × H
22 mm × 38 mm
容量
6 mL
フィッティング
thread for 20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Headspace vials are commonly manufactured in several sizes. The style and diameter of headspace vials depend on the autosampler. Beveled finish vial reduces the amount of sealing surface between the crimp seal and the glass surface.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
José Ávila-Mendoza et al.
Molecular neurobiology, 57(9), 3785-3802 (2020-06-25)
Krüppel-like factors (KLFs) play key roles in nervous system development and function. Several KLFs are known to promote, and then maintain neural cell differentiation. Our previous work focused on the actions of KLF9 in mouse hippocampal neurons. Here we investigated