安全性情報
27154
Supelco
スクリューキャップ、フェノール樹脂製、穴開き
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black phenolic hole cap
特徴
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
149 °C temp. limit
直径× H
18 mm × 9.7 mm
穴径
9 mm
フィッティング
thread for 15-425
適合性
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Caps are offered in phenolic resin. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)