安全性情報
27153
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
aluminum liner
black phenolic solid cap
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 15-425
15-425 thread
適合性
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps (black phenolic solid cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread) are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)