安全性情報
27163
Supelco
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
サイズ
18-400
特徴
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
49 °C temp. limit
フィッティング
thread for 18-400
適合性
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
緑色の熱硬化プラスチック製キャップ(F-217 PTFEライナー付き)は、非常に幅広い化学物質に対応でき、プラスチック製の蓋の中で最も高温耐性が高いことが知られています。緑色によりPTFEライナーを簡単に識別できます。裏にF-217スポンジが付いているPTFEライナーは室温でのほぼあらゆる化学物質からの攻撃に耐え、透湿率の低い密閉シールには匂いや衝撃からの復元力があります。F-217は、2枚のLDPE(低密度ポリエチレン)の固体層の間に低密度フォームコアを持ちます。このF-217/PTFEライン付きキャップの用途の例としては、分析ラボのサンプル、高純度化学物質、強酸溶媒、環境サンプル、医薬品、および診断用試薬などが挙げられます。
アプリケーション
GC/MS/MSを用いた残留分析において血清をデカントする際に用いられます。また、塩化オキサリルのジオキサン溶液と、亜鉛やマグネシウムなどの陽性金属の反応を調べる際に、反応およびデベロップメントチャンバーとして用いられる場合もあります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)