Key Documents
27166
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
外径
16 mm
直径×厚み
16 mm × 0.090 in.
適合性
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Septa, tan PTFE/silicone is a gas tight and inert nature septa, which is used for high temperature applications during pretreatment and sample oxidation.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Determination of stable carbon isotopes of organic acids and carbonaceous aerosols in the atmosphere.
Fisseha R, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 20(15), 2343-2347 (2006)