Merck
23193-U
Supelco
セプタム、褐色PTFE/シリコン
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial, pkg of 100 ea
別名:
Tan PTFE/Silicone Septa for Vials
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
white tan PTFE/silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
22 mm
直径×厚み
22 mm × 0.125 in.
適合性
for use with 20, 40 or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Septa, tan PTFE/silicone (diam. × thickness. 22 mm × 0.125 in., for use with 20, 40 or 60 mL vial) are sized to fit screw top vials. They are suitable for use with most organics (until pierced) and are not recommended for use with chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)