Merck
27164
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
aluminum liner
black phenolic solid cap
サイズ
18-400
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 18-400
適合性
for use with 15 mL vial
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)