Merck
24884
Supelco
セプタム、障壁、pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
barrier (silicone bonded to aluminum)
詳細
aluminum/silicone
septum type: Barrier
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
13 mm
直径×厚み
13 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)