安全性情報
27007
Supelco
バイアル、フェノール樹脂製穴開きキャップ付きスクリュートップ、組立済み
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)