Merck
27210
Supelco
バイアル、ネジ蓋式ポリプロピレンオープントップキャップ、 組立済み、 100個/パッケージ
volume 7 mL, clear glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials are used to inject samples from an autosampler. The autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of the sample from the vials. Screw top vials are used on many autosamplers. The threads on the vials are 15-425. Includes polypropylene open-top cap and tan PTFE/silicone septum. PTFE/silicone septa can be used with most organics (until pierced). Not recommended for use with chlorosilanes.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)