アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
厚さ
0.025 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
数量
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
349208-225CM2:
349208-VAR:
349208-1500CM2-PW:
349208-33G:
349208-5G-PW:
349208-225CM2-PW:
349208-5G:
349208-33G-PW:
349208-BULK:
349208-1500CM2:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Can there be an effective strategy for finding breakthrough materials, since they are, by definition, unpredictable? One answer is found in Combinatorial Materials Science techniques, which represent a powerful approach to identifying new and unexpected materials.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
349208-225CM2 | 4061833490235 |
349208-33G | |
349208-5G | 4061829521868 |
349208-1500CM2 | 4061833509548 |