Merck
25353
Supelco
Carbowax®キャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32110502
物質
fused silica
品質水準
パラメーター
60-200 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
133
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Non-bonded; base-modified poly(ethylene glycol) phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:特別に調製されたこの塩基不活性化カラムは、1級、2級、および3級アミンやその他の揮発性の塩基性化合物の分析用に設計されています。
USPコード:なし
:
  • 結合なし
  • 塩基変性ポリエチレングリコール
温度限界:
  • 60°C~200°C(等温またはプログラム温度)
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)
プロトコル
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine