Merck
24223
Supelco
PAGキャピラリーGCカラム
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
eCl@ss:
32119290
物質
fused silica
認証
meets requirements for USP G18
パラメーター
30-220 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
250
df
0.25 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
カラムタイプ
capillary polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、極性がワックスタイプのカラムよりわずかに低いため、50%フェニル置換カラムと標準的なワックスタイプのカラムの間の極性のギャップを埋めるものです。アルコールの分析に最適です。
USPコード:このカラムは、USP G18の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(アルキレングリコール)
温度限界:
  • 30°C~220°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
PAG Capillary GC Column may be used for the separation of aliphatic alcohols on a polar stationary phase.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 44-45 (1997)