物質
fused silica
品質水準
認証
meets requirements for USP G48
パラメーター
≤25-275 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
313
df
0.20 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
100 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Stabilized; poly(90% biscyanopropyl/10% cyanopropylphenyl siloxane) phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
clinical
food and beverages
カラムタイプ
capillary highly polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムは、高い極性を持つシアノシロキサンのカラムで、グループとしての脂肪酸メチルエステル(FAME)幾何異性体(シス/トランス)の分離に一般的に使用されています。熱安定性に優れた高極性汎用カラムが必要なときにも役立ちます。
USPコード:このカラムは、USP G48の要件を満たしています。
相:
USPコード:このカラムは、USP G48の要件を満たしています。
相:
- 安定化済み
- ポリ(90%ビスシアノプロピル/10%シアノプロピルフェニルシロキサン)
- 室温以下~275°C(等温またはプログラム温度)
キャピラリーGCカラムは中空カラムとも呼ばれます。担体ガスは中央の開口部を通過するため、カラム全長にわたって制約を受けません。
アプリケーション
- SP®-2380キャピラリーカラムは、キャピラリーガスクロマトグラフィーでの未精製油の脂肪酸組成の測定に用いられ、遺伝子組換え大豆由来の大豆油中のトコフェロール、ステロール、リン脂質の含量および組成の研究のため、順相および逆相高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とともに用いられています。
- ファーストガスクロマトグラフィーによる哺乳類サンプル由来の脂肪酸メチルエステルの同定に用いられました。
- キャピラリーガスクロマトグラフィーによる食用油の水素添加工程における水素添加レベルおよび異性化発生レベルの測定に用いられました。
- また、マウス腫瘍およびヒト単球性白血病細胞に対する共役リノレン酸(CLN)を含む種子油由来脂肪酸の細胞毒性を評価する目的で、水素炎イオン化検出器(FID)を用いたガスクロマトグラフィーに用いられました。
その他情報
法的情報
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of genetic modification on the content and composition of bioactive constituents in soybean oil.
Mounts TL
Journal of the American Oil Chemists' Society, 73 (5), 581-586 (1996)
E M Bondia et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 658(2), 369-374 (1994-08-19)
Total fatty acids in plasma of neonates have been analysed as their methyl esters by gas chromatography. They were separated on a capillary column coated with a SP-2380 stationary phase. As little as 100 microliters of plasma is used for
Fast gas chromatography for the identification of fatty acid methyl esters from mammalian samples.
Stark K and Salem N.
Liposome Technology, 17 (8), 181-181 (2005)
Use of capillary gas chromatography for determining the hydrogenation level of edible oils.
Mateja N and Smidovnik A.
Journal of Chromatography A, 767 (1), 335-339 (1997)
P K Kindel et al.
Carbohydrate research, 199(1), 55-65 (1990-05-15)
The complete acetylation of apiitol required 9 h when acetic anhydride at 120 degrees was used and sodium acetate was the catalyst. Both apiitol pentaacetate and apiitol tetraacetate were detected before acetylation was complete. When the reaction was done in