安全性情報
40495-U
Supelco
cis/trans F.A.M.E Column Performance Mix
2.5 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
フォーム
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2.5 mg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
構成
This Fatty Acid Methyl Ester mix is composed of both cis and trans isomers for a variety of chain lengths.
Please note that the components and concentrations may vary from batch to batch.
Typical Composition:
C16:0
C18:0
C18:1 trans isomers
C18:1 cis and trans isomers
C18:1 cis isomers
C18:2
C20:0
C20:1
C18:3
C22:0
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40495-U:4548173300139
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
AOCS and AOAC methods for determining the trans fatty acid composition of foods by gas chromatography require the use of a highly polar cyanosilicone capillary column to provide the best peak resolution attainable of the numerous geometric (cis & trans) and positional isomers.