安全性情報
23315
Supelco
Flash Arrestor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
詳細
水素ガスボンベの下流(図参照)または水素発生器にフラッシュアレスターを取り付けます。フラッシュバックが発生すると、フラッシュアレスターが炎を3フィート(1 m)の管の中に迂回させ、そこで炎が消火されて熱が吸収されます。 フラッシュバックに先立つ衝撃波によってアレスターの遮断弁が閉じられ、ロックされてガスフローが止まります。入口/出口の接続金具は1/4インチのめすNPTです。50 psig (3.5 kg/cm2)までで使用します。米国労働安全衛生局(OSHA)および全国防火局(NFPA)コードに適合しています。Factory Mutual規格の認定を受けています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)