安全性情報
20620
Supelco
Gas Line Filter
for use with 1/8 in. tubing
別名:
ラインフィルタ, 1/8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
物質
brass (with replaceable stainless steel filter 25810-U)
適合性
for use with 1/8 in. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この黄銅製ガスラインフィルターは交換可能な7 μmのステンレス鋼製フィルターを備えており、これがなければ下流のニードル弁を詰まらせる埃や微粒子を取り除きます。ナットとフェルールが含まれています。
Pressure from gas line acts on a large area piston which drives a piston of small area. The pressure is amplified in the ratio of the areas of the faces of the pistons, and high pressure liquid at a constant pressure is delivered to the system. Line filter helps in constant pressure and drop in volume flow rate through the system.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew Pryde, M.T. Gilbert
Applications of High Performance Liquid Chromatography, 14-14 (1979)