Merck
23204-U
Supelco
Space Saver(保存用ラック)
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
別名:
VIAL RACK,8MM VIALS, 5/CS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
red polypropylene rack
特徴
positions 96 (vials per rack)
包装
pkg of 5 ea
ラックL × W × H
183 mm × 125 mm × 23 mm
ウェル開口部
9.5 mm
適合性
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スクリューキャップビンとクリンプシールキャップビンに入れた試料を経済的かつ便利に保存します。空の状態でも満杯の状態でも、積み重ねることができます。120°Cでオートクレーブ処理が可能です。各ケースに5個のラックが入っています。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)