戻る
Space Saver(保存用ラック)
Products
出荷
即日発送 (1)
製品区分
racks (5)
ブランド
Supelco (5)
高さ(mm)
長さ(mm)
色
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
23207
Space Saver(保存用ラック),
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
表示
価格を表示
23202
Space Saver(保存用ラック),
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
表示
価格を表示
23201
Space Saver(保存用ラック),
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
表示
価格を表示
23206
Space Saver(保存用ラック),
for use with 29 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 30.0 mm, pkg of 5 ea
表示
価格を表示
23205-U
Space Saver(保存用ラック),
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea