Merck
Z291994
Supelco
WISP 96バイアルオートサンプラー用バイアル
volume 1 mL, clear glass vial, pkg of 250 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
low-density polyethylene closure
特徴
closure type polyethylene cap
包装
pkg of 250 ea
外径 × H
8 mm × 40 mm
容量
1 mL
フィッティング
plug for 8 mm
詳細
8 × 40mm, 1mL vol. Constructed of clear borosilicate glass. Vials come with LDPE snap-plug caps.
法的情報
WISP is a trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z291994-1PAK4061832326627