Merck
33321-U
Supelco
®バイアル、Waters 96バイアルカルーセル用、8 × 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
polyethylene plug (starburst closure)
特徴
closure type snap plug (included)
包装
pkg of 200 ea
バイアル外径 × H
8 mm × 40 mm
容量
1 mL
フィッティング
plug for 8 mm
適合性
for use with Waters 96 Autosampler
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Waters is a registered trademark of Waters
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)