Merck
M1152
Supelco
Liquid scintillation vials, glass
volume 6 mL, Minivial, vial size 17 mm × 58 mm , with cap, Cap: 13mm urea with metal foil liner., pkg of 1000 ea
別名:
Glass vials for liquid scintillation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.32
物質
glass vial
metal foil liner
特徴
closure type white urea cap
包装
pkg of 1000 ea
バイアルサイズ
17 mm × 58 mm , with cap
容量
6 mL
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wheaton 180 brand low-potassium glass yielding consistent low backgrounds and high UV transmission. White caps fit tightly and can be written on.
包装
バイアルは、1トレ-200本でシュリンク包装されています。
キャップは、別トレ-に包装されています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)