Merck
22586
Supelco
Supeltex M-2B Double-Tapered Ferrule
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
包装
pkg of 2 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
内径
0.5-0.8 mm
適合性
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. Column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 最高温度:350°C
  • 材質:DuPont製VESPEL SP-211(75%ポリイミド、15%グラファイト、10% PTFE)
  • 特徴:キャピラリーカラムに容易に適合し、密封効果が高く破損しにくくなっています。
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Sathish Kumar et al.
Cell reports, 26(7), 1800-1814 (2019-02-14)
The mechanisms that regulate envelopment of HCV and other viruses that bud intracellularly and/or lack late-domain motifs are largely unknown. We reported that K63 polyubiquitination of the HCV nonstructural (NS) 2 protein mediates HRS (ESCRT-0 component) binding and envelopment. Nevertheless
Hyo Min Cho et al.
Molecular cell, 73(2), 364-376 (2018-12-26)
Mitophagy, a mitochondrial quality control process for eliminating dysfunctional mitochondria, can be induced by a response of dynamin-related protein 1 (Drp1) to a reduction in mitochondrial membrane potential (MMP) and mitochondrial division. However, the coordination between MMP and mitochondrial division