特徴
ferrule type double-tapered
包装
pkg of 2 ea
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
内径
0.4 mm
適合性
0.10-0.25 mm to like I.D. column
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 最高温度:350°C
- 材質:DuPont製VESPEL SP-1(100%ポリイミド)
- 特徴:高い再利用可能性。
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)