Merck
21031
Supelco
フィルターカートリッジアセンブリー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
認証
EPA IP-8,TO-10A
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Filter Cartridge Assembly includes 1 O-ring (a), 1 filter cartridge body (b), 1 stainless steel screen (c), 1 quartz filter (d), 1 filter ring (e), 1 cartridge screw cap (f), and 2 end caps.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)