Merck
20038
Supelco
ORBO 2000 前処理済みラージ PUF プラグ、交換用
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
別名:
大型PUFカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
polyurethane (foam)
認証
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
詳細
Large PUF
Replacement
製品種目
ORBO
特徴
precleaned
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ORBO 2000
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 cm × 7.6 cm
Matrix
PUF Polyurethane Foam
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PUF plugs of appropriate density effectively trap contaminants without creating excessive back pressure. PUF plugs sometimes are used with an additional adsorbent, such as Amberlite XAD®-2 resin, to collect more volatile contaminants, or with a filter, to trap particles.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)