20563
別名:
大型PUFカートリッジ
1 of 10
Supelco
10357
Amberlite™ XAD®-2
20556
ガラス製カートリッジ、スモールPUFプラグ用
21233-U
ORBO™ 1500 前処理済みスモール PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF カートリッジ
1.06035
メタノール
1.15333
水
21235-U
ORBO™ 2500 前処理済みラージ PUF/Amberlite™ XAD®-2/PUF カートリッジ
20557
ORBO™ 1000 前処理済みスモール PUF カートリッジ
20037
ORBO™ 2000 前処理済みラージ PUF カートリッジ
1.50492
SeQuant™ ZIC-HILIC™ (5µm) 5 x 0.3 mm Guard (5 pc)
1.09439
Buffer solution
glass cartridge
100
pkg of 1 ea
active air sampling: suitable
air monitoringenvironmentalindustrial hygiene
for use with ORBO-2000 (6.5 cm Large PUF Plug)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。