安全性情報
20037
Supelco
ORBO 2000 前処理済みラージ PUF カートリッジ
O.D. × L 6 cm × 7.6 cm, pkg of 1 ea
別名:
大型PUFカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131900
物質
polyurethane (foam)
品質水準
認証
ASTM® D6209
EPA IP-7,TO-13A,TO-4A,TO-9A
詳細
Large PUF
assembled
製品種目
ORBO
特徴
precleaned
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ORBO 2000
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
6 cm × 7.6 cm
マトリックス
PUF polyurethane foam
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ORBO 2000 precleaned large polyurethane foam (PUF) cartridge exhibit a low-pressure drop across the cartridge that facilitates high volume sampling.
  • PUF adsorbent cartridges are useful for ASTM D6209, EPA IP-7 and EPA TO-13 (PAHs); EPA TO-4A (Pesticides/PCBs); EPA TO-9A (Dioxins) methods in monitoring semivolatiles in stack, ambient, indoor and workplace atmospheres.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)