製品名
ORBO™ 70 5% Na2CO3 on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
物質
W,W,W separators
製品種目
ORBO™
組成
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
ORBO™ 70
テクニック
active air sampling: suitable
外径 × L
8 mm × 100 mm
Matrix
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
粒径
30-60 mesh
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
関連するカテゴリー
法的情報
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
20256-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)