安全性情報
18541
Supelco
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13,15,15-Hexadecamethyloctasiloxane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1,15-Dihydrohexadecamethyloctasiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H50O7Si8
CAS番号:
分子量:
579.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Si](O[Si](O[Si](O[Si](O[SiH](C)C)(C)C)(C)C)(C)C)(O[Si](O[Si](O[SiH](C)C)(C)C)(C)C)(C)C
InChI Key
QXHIBROWKKWYFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
18541-BULK:
18541-100MG:
18541-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)