安全性情報
10190-U
Supelco
Carbosieve Carbon Adsorbent
matrix Carbosieve S-II, 80-100 mesh, bottle of 10 g
別名:
polymeric adsorbent, DVB, 80-100 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
SB.54
製品名
Carbosieve吸着剤, matrix Carbosieve S-II, 80-100 mesh, bottle of 10 g
製品種目
Carbosieve
品質水準
フォーム
powder or granules
包装
bottle of 10 g
テクニック
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
~1059 m2/g
Matrix
Carbosieve S-II
マトリックス活性基
carbon
粒径
80-100 mesh
ポアサイズ
~0.01 cm3/g mesoporosity
~0.45 cm3/g microporosity
~0 cm3/g macroporosity
~6-15 Å pore diameter
密度
~0.61 g/mL (free fall density)
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カーボンモレキュラーシーブ(CMS)は、ポリマーを前駆体として熱分解した後に残った多孔性カーボン骨格フレームワークです。これらの粒子の特徴は次のとおりです。
  • 球状(顆粒状粒子よりも優れた充填層性能)
  • 硬質で砕けにくい(しっかりと充填でき、破壊されない)
  • 高多孔性(高表面積)
  • C2-C5 n-アルカン程度のサイズの分析物分子に使用
  • 疎水性(高湿度環境下で使用可能)
一般に、CMS吸着剤は、球状グラファイトポリマーカーボン(SGPC)およびグラファイトカーボンブラック(GCB)吸着剤と比較して、相対吸着強度が高くなります。当社のCarbosieve製品は、CMS吸着剤の一種です。
  • 非テーパー状の微細孔を有します
  • 微細孔のみを含むため、非常に強い吸着強度を有します
  • ほとんどの吸着剤で保持に問題がある小分子揮発性検体の多くに優れた性能を示します
弊社の炭素吸着剤に関するさらに詳しい情報につきましては、sigma-aldrich.com/carbonをご確認ください。
法的情報
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
10190-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Water adsorption capacity of the solid adsorbents Tenax TA, Tenax GR, Carbotrap, Carbotrap C, Carbosieve SIII, and Carboxen 569 and water management techniques for the atmospheric sampling of volatile organic trace gases.
Detlev H et al.
Analytical Chemistry, 67 (23), 4380-4386 (1995)
C Y Peng et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 2(4), 313-324 (2001-03-16)
Air sampling, using sorbents, thermal desorption and gas chromatography, is a versatile method for identifying and quantifying trace levels of volatile organic compounds (VOCs). Thermal desorption can provide high sensitivity, appropropriate choices of sorbents and method parameters can accommodate a
Juliane Hollender et al.
Journal of chromatography. A, 962(1-2), 175-181 (2002-08-30)
A simple method using active trapping on adsorbents and thermal desorption followed by GC-MS analysis was developed for the indoor air monitoring of monoterpenes. The study was carried out using a dynamically generated atmosphere consisting of 11 monoterpenes: camphene, camphor
D R Nelson et al.
Applied microbiology, 28(2), 258-261 (1974-08-01)
A gas chromatographic procedure for the simultaneous analysis of (14)C-labeled and unlabeled metabolic gases from microbial methanogenic systems is described. H(2), CH(4), and CO(2) were separated within 2.5 min on a Carbosieve B column and were detected by thermal conductivity.
Stuart Batterman et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 4(3), 361-370 (2002-07-04)
While air sampling techniques using adsorbent-based collection, thermal desorption and chromatographic analysis have found a niche in ambient air sampling, occupational applications have been more limited. This paper evaluates the use of thermal desorption techniques for low flow active and
資料
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.