Merck
07380
Supelco
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride
reference material
別名:
Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
348.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
articaine
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
07380-50MG:
07380-BULK:
07380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)