Merck
すべての画像(12)
主要文書
安全性情報
ZRB1098
Sigma-Aldrich
抗Brn3a抗体 クローン4L5 ZooMAb®ウサギモノクローナル
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
Anti-Anti-ATITHS, Anti-Anti-BRN3A, Anti-Anti-Oct-T1, Anti-Anti-RDC-1, Anti-Anti-brn-3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit (recombinant)
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4L5, recombinant monoclonal
製品種目
ZooMAb® learn more
フォーム
lyophilized
分子量
calculated mol wt 42.70 kDa
observed mol wt ~48 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
強化検証
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable (peptide)
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POU4F1(5457)
詳細
ZooMAb抗体は、全く新しい次世代のリコンビナント・モノクローナル抗体です。
すべてのZooMAb抗体はメルク独自のリコンビナント発現システムを用いて製造され、均一に精製し、安定で高い再現性のバッチ一貫性を提供するために細部にわたって管理しています。研究者の皆様にご利用いただけるように、優れたパフォーマンスのクローンを選抜して販売しています。また、すべての抗体において、そのターゲットで最もよく利用されるアプリケーションを含む複数のアプリケーションで、高い特異性と親和性を検証しています。
ZooMAbの詳細についてはこちらをご覧ください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この抗体は、保存剤を含まず、動物への危害や犠牲を伴わずに生産され、必要に応じて周囲環境で発送および保存できる卓越した安定性を有するため、「廃棄物抑制」、「安全性の高い化学物質のデザイン」および「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。 詳細はこちらをクリックしてください。
特異性
クローン4L5は脳特異的ホメオボックス/POUドメインタンパク質3A(Brn-3A)を特異的に検出するZooMAbラビット・リコンビナント・モノクローナル抗体です。
免疫原
ヒトホメオボックス/POUドメインタンパク質3A(Brn-3A)の内部領域に由来するアミノ酸19個に対応するKLH結合線状ペプチド。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000~1:10,000で使用、マウスおよびラット脳組織ライセート中のBrn3aが検出できます。
免疫細胞染色:希釈倍率1:40で使用、Neuro2A細胞株のBrn3aが検出できます。
免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:10,000で使用、ヒトおよびマウス網膜組織切片のBrn3aが検出できます。
注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
抗Brn3a クローン4L5 ZooMAb(カタログ番号:ZRB1098)は、Brn-3aを検出するリコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
ターゲットの説明
POU domain, class 4, transcription factor 1(UniProt:Q01851;脳特異的ホメオボックス/POUドメインタンパク質3A、Brain-3A、Brn-3A、ホメオボックス/POUドメインタンパク質RDC-1、Oct-T1としても知られる)は、ヒトのPOU4F1(:BRN3A、RDC1としても知られる)遺伝子(Gene ID:5457)によってコードされています。Brn-3Aは多機能転写因子であり、異なる領域を介してBrn-3Aはさまざまな作用を発揮します。神経細胞系列サブセットの分化と生存に関与する特定遺伝子の発現を制御します。Brn-3Aは脳および網膜で発現し、発達中の脳、脊髄、および眼に存在します。その発現は胚発生の初期にピークに達し、生後14日では検出できません。Brn-3AのC末端ドメインは、DNA結合ドメインと転写活性化因子のいずれの働きも担うことが可能です。N末端ドメインは単独で活性化ドメインとして働き、いくつかの標的遺伝子の転写促進活性にも必要です。Brn-3Aは、標的遺伝子の調節領域にあるコンセンサス八量体モチーフ5′-ATGCAAAT-3′の関連配列に結合することで作用します。Brn-3AのPOU特異的ドメインはアミノ酸261-338に存在します。Brn-3AはBcl-2の発現を活性化し、神経細胞をアポトーシスから保護することが示されています。選択的スプライシングによって生じる2種のBrn-3Aアイソフォームが報告されています。アイソフォーム2は転写因子として働くことができますが、同じ遺伝子サブセットの発現を調節することはできず、神経細胞に対する抗アポトーシス作用がありません。メルクの独自技術で生成したこのZooMAbリコンビナント・モノクローナル抗体は、従来のモノクローナル抗体よりも大幅に増強された特異性、親和性、再現性、および安定性をもたらします。
物理的形状
5%トレハロースを含むPBSで凍結乾燥された精製リコンビナント・ラビット・モノクローナル抗体IgGで、通常の外観は粗いまたは半透明の樹脂。殺生物剤や、アジ化ナトリウムや動物由来の防腐剤は含まれていません。大きい容量の包装は25 μLの基本サイズを複数本にしてお送りしています。
再構成
25 μLで溶解後、30 μg/mL。アプリケーションおよびサンプルタイプごとの推奨する開始希釈倍率および/または力価に関するガイダンスをご参照ください。
保管および安定性
凍結乾燥製品は2~8℃で保存することを推奨します。溶解する前に、バイアルを短時間微量遠心して、バイアルの底に材料を沈降させてください。25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。溶解した抗体は、2~8℃で、または長期保存のために-20℃で保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
法的情報
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
ZRB1098-25UL:
ZRB1098-4X25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)