Merck
Z763527
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 4)
別名:
flask clamps, magnetic clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)