メーカー/製品名
Benchmark Scientific BT1011-E
パラメーター
30-300 rpm speed
全体L × W × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
プラットフォームL × W
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
重量
30 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp™ platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp™ allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)