Key Documents
Z764639
MAGic Clamp tube rack
to hold, 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
別名:
tube clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
特徴
to hold 20 x 50 mL or 30 x 15 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-1550
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.