詳細
Ideal for microbalances, organic micro elementary / thermal analysis, and pharmaceutical use.
- Made of Ultra High Vacuum (UVH) Foil - “A” wettable and completely free from oils normally found on other grades of aluminum foil.
- Foil meets ASTM B-479, specification 3.1.4 and 10.3.1.
- “Cahn style” accessory pan / disc format
- Compatible with most commercially available analyzers and microbalances
- Foil and Pans are made in the USA
- Packaged 20 or 100 per easy-to-use PP flip top vials - Both the pans and the vials recyclable
法的情報
smartPans is a trademark of LevGo Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)