Merck
Z740219
Supelco
PTLC(分取TLC)用ガラスプレート
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
物質
glass support
silica gel 60 matrix
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
EMD Millipore® 1.05717.0001
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
2,000 μm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
ポアサイズ
60 Å
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)