物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 12 plates
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
2 mm
プレートL × W
20 cm × 20 cm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
保管温度
2-30°C
詳細
12 Glass plates 20 x 20 cm
関連事項
Replaces: 5637; 5637-7