Merck
Z265829
Supelco
分取用TLCプレート
Silica gel
別名:
前処理用薄層クロマトグラフィープレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
物質
glass support
silica gel 60 matrix
品質水準
特徴
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Analtech 02013
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
1,000 μm
粒径
20-40 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
より大量の物質の分析分離に使用します。 多くの場合、分離対象の物質を長い線状にアプライし、展開し、プレートから吸着物をかきとり、強溶剤で溶出して回収します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z265829-1PAK4061838553775