Merck
Z720933
Nunc® 細胞ファクトリーアクセサリ
Start-up Kit, sterile, 1/cs
別名:
cell harvesting system, closed cell culture system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
無菌性
sterile
特徴
Starter kit includes: PC Connector, Airvent Filter, White Filter Adaptor Cap, Cover Caps, Tube Clamp and Silicone Tubing
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Nunc 170769
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スターターキットの構成内容:PCコネクター、エアーベントフィルター、白色フィルターアダプターキャップ、カバーキャップ、チューブクランプ、およびシリコーン製チューブ
その他情報
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)