Merck
Z720984
Nunc® 細胞ファクトリーアクセサリ
PTFE connector with O-ring, non-sterile, 2/cs
別名:
cell harvesting system, closed cell culture system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Nunc 173250
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Cell Factory accessories for filling and emptying the cell factories with media
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)