物質
high-density polyethylene
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Nunc 140080
ポアサイズ
0.22 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Further the development of applications that require a more closed cell culture system using Thermo Scientific Nunc Cell Factory Accessories. Reduce the need for open interventions and support the use of aseptic methods for fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the Cell Factory system.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)